Learn More
BD Gélose de levures et moisissures Difco™
Description
La sélectivité des milieux peut être améliorée par l’acidification ou par l’ajout d’agents sélectifs. La gélose YM doit être stérilisée sans ajustement du pH et l’acide stérile doit être ajouté au milieu stérile en fusion refroidi à 45–50°C. La gélose YM acidifiée ne doit pas être chauffée. Les antibiotiques peuvent être ajoutés aseptiquement au milieu stérile. D’autres matières fongistatiques, comme le propionate de sodium et le diphényl, peuvent être ajoutées à la gélose YM pour éliminer les moisissures et permettre le dénombrement des levures dans des populations mixtes.
- Bonne réponse culturelle à un pH de 6,2 (solution de 4,1 %, 25°C) :
Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Candida albicans 10231, Escherichia coli 25922, Lactobacillus rhamnosus 7469, Saccharomyces cerevisiae 9763 - L’extrait de levure est une source d’éléments traces, de vitamines et d’acides aminés
- L’extrait de malt est une source de carbone, de protéines et de nutriments
- La peptone est une source supplémentaire de carbone et fournit de l’azote et des acides aminés
- Le dextrose fournit du carbone
- La gélose est l’agent solidifiant
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, COMPF |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté sous forme de poudre |
| Type de milieu | Gélose de levures et de moisissures |
| Type de produit | Gélose de levures et moisissures |
| Formule | Extrait de levure 3 g/l, extrait de malt 3 g/l, peptone 5 g/l, dextrose 10 g/l, gélose 20 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de levures, moisissures et autres micro-organismes acidiphiles |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |