Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon de levures et moisissures
Code produit. 11733473
Click to view available options
:
Bouillon de levures et moisissures (YM) ; 500 g
Code produit. 11733473
Marque: BD 271120
Pour la culture de levures, moisissures et autres micro-organismes acidiphiles. Milieu de culture déshydraté BD Difco™ : Le bouillon de levures et moisissures fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
  • Déshydraté
  • Milieux de culture
  • bouillon de levures et moisissures
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu bouillon de levures et moisissures
Type de produit bouillon de levures et moisissures
Formule Extrait de levure 3 g/l, extrait de malt 3 g/l, peptone 5 g/l, dextrose 10 g/l
À utiliser avec (application) Culture de levures, moisissures et autres micro-organismes acidiphiles
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g