Learn More
BD Base levure-azote Difco™ sans amino-acides
Description
La base levure-azote sans acides aminés contient toutes les vitamines essentielles et tous les sels inorganiques nécessaires à la culture de levures, à l’exception de l’histidine, de la méthionine, du tryptophane et d’une source de glucides.
- Préparée selon la modification de Guenter de la formulation de base levure-azote de Wickerham
- Bonne réponse de culture à Kloeckera apiculata9774 et Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (solution à 0,67%, 25°C) : 5,4 ± 0,2
Les levures sont des cellules unicellulaires, eucaryotes, en bourgeonnement qui sont généralement de forme ronde à ovale ou allongée. Elles se multiplient principalement par la production de blastoconidies (bourgeons). Les colonies de levures ont une texture humide et crémeuse ou glabre à membraneuse. Les levures sont considérées comme des agents pathogènes opportunistes.
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO, 9000 |
| Couleur | Blanc à blanc cassé |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté sous forme de poudre |
| Type de milieu | base levure-azote sans amino-acides |
| Type de produit | base levure-azote sans amino-acides |
| Formule | Source d’azote : Sulfate d’ammonium 5 g/l, vitamines : Biotine 2 μg/l, pantothénate de calcium 400 μg/l, acide folique 2 μg/l, inositol 2 000 μg/l, niacine 400 μg/l, acide p-aminobenzoïque 200 μg/l, chlorhydrate de pyridoxine 400 μg/l, riboflavine 200 μg/l, chlorhydrate de thiamine 400 μg/l Composés fournissant des éléments traces : Acide borique 500,0 μg/l, sulfate de cuivre 40,0 μg/l, iodure de potassium 100,0 μg/l, chlorure ferrique 200,0 μg/l, sulfate de manganèse 400,0 μg/l, molybdate de sodium 200,0 μg/l, sulfate de zinc 400,0 μg/l Sels : Phosphate monopotassique 1,0 g/l, sulfate de magnésium 0,5 g/l, chlorure de sodium 0,1 g/l, chlorure de calcium 0,1 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la classification des levures basée sur l’assimilation de l’azote |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 100 g |