Learn More
BD Bouillon YPD Difco™
Code produit. p-4901522
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11738882
Marque: BD 242810
Utilisée pour conserver et propager les levures. Le bouillon YPD BD™ Difco™ est une poudre déshydratée destinée à la préparation de milieux de culture dans des procédures de microbiologie moléculaire.
Les méthodes générales de génétique des levures spécifient à l’aide d’un milieu d’extrait de levure peptone-dextrose (YPD) pour la culture de Saccharomyces cerevisiae et d’autres levures. Les levures se développent bien sur un milieu minimal contenant uniquement du dextrose et des sels. L’ajout d’hydrolysats d’extraits de cellules de levures et de protéines permet une croissance plus rapide afin que, pendant la croissance exponentielle ou en phase logarithmique, les cellules se divisent toutes les 90 minutes.
  • La peptone sert de source de carbone, d’azote, de vitamines et de minéraux
  • L’extrait de levure fournit des vitamines du complexe B stimulant la croissance des bactéries
  • Le dextrose est la source de glucides
  • pH (solution à 6,5%, 25°C) : 6,5 ± 0,2
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Beige
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Type de milieu bouillon YPD
Type de produit Bouillon à base de levure-peptone-dextrose
Formule Extrait de levure 10 g/l, peptone 20 g/l, dextrose 20 g/l
À utiliser avec (application) Pour la propagation et la conservation de levures lors de procédures de microbiologie moléculaire
Type d’emballage Seau
Quantité 2 kg