Learn More
BD Glucose dextrose BD™ Difco™, anhydre
Code produit. p-4888637
Click to view available options
Quantité:
500 g
Type d’emballage:
Flacon
Conditionnement:
500g
Code produit. 11738233
Marque: BD 215530
Utilisé avec un milieu de culture microbiologique. Le glucose dextrose BD™ Difco™, anhydre est une forme de D(+)-Glucose. La forme déshydratée offre une plus grande praticité au personnel de laboratoire et aux spécialistes des bioprocédés.
Le D-glucose est un sucre simple qui circule dans le sang des animaux sous forme de glycémie et qui est fabriqué dans les plantes pendant la photosynthèse. Il s’agit d’une source importante d’énergie pour la respiration cellulaire. Le glucose est stocké sous forme d’amidon dans les plantes et de glycogène chez les animaux.
  • N° CAS : 50-99-7
  • CE N° : 200-075-1
  • Formule chimique : C6H12O6
  • Masse molaire : 180,16g/mol
  • Synonyme : Glycémie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Couleur Blanchâtre
Contenu et stockage <30°C
Additif Dextrose (glucose)
Forme Solide anhydre
À utiliser avec (application) Milieux de culture microbiologique
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g