Learn More
BD Lames de contact Difco™ HYcheck™ : comptage total
Click to view available options
:
Comptage total Hycheck ; 10 u
Description
- Conçue pour les analyses environnementales
- Double face avec gélose pour comptage de plaques et gélose pour comptage de plaques avec TTC
- Les spatules à charnière se plient pour un échantillonnage facile
Order Info
Dix unités par paquet.
Specifications
Specifications
| Couleur | Légèrement ambrée |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Solide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 5 g/l, extrait de levure 2,5 g/l, dextrose 1 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour évaluer la contamination microbiologique des surfaces ou des fluides |
| Type d’emballage | Lama |
| Quantité | 10 U |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction