Learn More
BD Enrichissement en leptospira EMJH Difco™
Description
Le milieu de base et l’enrichissement sont préparés selon les formulations décrites par Ellinghausen et McCullough, telles que modifiées par Johnson et Harris (en remplaçant le milieu de sérum de lapin par le polysorbate 80-albumine). Milieu Leptospira EMJH est recommandé pour l’isolement clinique de Leptospira à partir d’échantillons cliniques et d’échantillons environnementaux. Le milieu d’enrichissement contient de l’albumine, du polysorbate 80 et d’autres facteurs de croissance pour Leptospira.
- La base de milieu Leptospira plus l’enrichissement montre une bonne réponse de culture à :
Leptospira interrogans (sérotype australis) 23605,
Leptospira interrogans (sérotype canicola) 23470
Leptospira kirschneri (sérotype grippotyphosa) 23604 - Ajouter 100 ml d’enrichissement à une solution de 900 ml d’eau purifiée plus 2,3 g de base de milieu
- Teneur en eau : 89,4%
- Pression de vapeur (à 20°C) : 23,0 hPa (17 mm Hg)
- Soluble dans l’eau
Dans 1886, Adolf Weil décrit les premières leptospiroses reconnues chez l’homme. Ces cas ont été causés par Leptospira icterohaemorrhagiae et la maladie a été nommée par la suite maladie de Weil. La leptospirose est une maladie zoonotique, avec une infection qui résulte généralement d’une exposition directe ou indirecte à l’urine d’animaux leptospiriques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO/DIS 11014, SMWW |
| Couleur | Ambré moyen à foncé |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Additif | Enrichissement leptospirose |
| Forme | Lyophilisé |
| Formule | Albumine, polysorbate 80 et facteurs de croissance supplémentaires pour Leptospira |
| À utiliser avec (application) | Base de milieu Leptospira EMJH |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 6 x 100 ml |