Learn More
BD Antisérums de Neisseria meningitidis Difco™
Code produit. 11738333
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 ml
3 ml
Description:
Antisérum Poly 2, groupes X, Y, Z
Antisérum Poly, groupes A, B, C, D
Groupe d’antisérum Z prime (Z’ )
Groupe d’antisérums A
Groupe d’antisérums B
Groupe d’antisérums C
Groupe d’antisérums D
Groupe d’antisérums S135
Groupe d’antisérums X
Groupe d’antisérums Y
Groupe d’antisérums Z
Conditionnement:
1mL
5mL
Code produit. Quantité Description unitSize
11738333 1 ml Groupe d’antisérums B 1mL
11762734 1 ml Groupe d’antisérum Z prime (Z’ ) 1mL
11748333 1 ml Groupe d’antisérums C 1mL
11758333 1 ml Groupe d’antisérums D 1mL
11728333 1 ml Groupe d’antisérums A 1mL
11768333 1 ml Antisérum Poly, groupes A, B, C, D 1mL
11782734 1 ml Groupe d’antisérums S135 1mL
11702904 1 ml Groupe d’antisérums X 5mL
11712904 1 mL Groupe d’antisérums Y 1mL
11772904 3 ml Antisérum Poly 2, groupes X, Y, Z 5mL
11742904 3 ml Groupe d’antisérums Z 5mL
11 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit. 11738333
Marque: BD 222291
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Pour le sérotypage de Neisseria meningitidis dans les tests d’agglutination sur lames
  • Antisérums de lapin polyclonaux stables, lyophilisés
  • Contiennent 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Pour diagnostics in vitro
Description Groupe d’antisérums B
Type de produit Groupe B d’antisérum de Neisseria meningitidis
Quantité 1 ml
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium azide
Pour usage diagnostique in vitro.