Learn More
BD Antisérums de Neisseria meningitidis Difco™
Pour le sérotypage de Neisseria meningitidis dans les tests d’agglutination sur lames
Marque: BD 222521
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Description
- Antisérums de lapin polyclonaux stables, lyophilisés
- Contiennent 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
Spécification
Pour diagnostics in vitro | |
Groupe Z d’antisérum de Neisseria meningitidis | |
1 ml |
N. Meningitidis Antiserum Group Z prime (Z' ) | |
Bottle |
Sécurité et traitement
- BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Group Z', Bottle, 1 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium azide
Pour usage diagnostique in vitro.