Learn More
BD Gélose BD™ Difco™ R2A
Description
La gélose R2A a été développée pour le comptage sur plaque bactériologique de l’eau potable traitée. Un milieu à faible teneur en nutriments, tel que la gélose R2A, en association avec une température d’incubation plus basse et un temps d’incubation plus long, stimule la croissance des bactéries stressées et tolérantes au chlore.
Les milieux riches en nutriments, tels que la gélose pour comptage sur plaque, favorisent la croissance des bactéries à croissance rapide, mais peuvent supprimer les bactéries à croissance lente ou stressées présentes dans l’eau traitée. Par rapport aux milieux riches en nutriments, il a été rapporté que la gélose R2A améliore la récupération des bactéries stressées et tolérantes au chlore dans les systèmes d’eau potable.
- Recommandée dans les méthodes standard pour les méthodes de coulage dans des plaques, d’étalement sur plaques et de filtration sur membrane pour les comptages sur plaques hétérotrophes.
- Destinée à une utilisation uniquement avec des bactéries compromises présentes dans l’eau potable traitée.
- L’extrait de levure fournit une source de vitamines et d’éléments à l’état de traces.
- Les peptones et les acides casaminés fournissent de l’azote, des vitamines, des acides aminés, du carbone et des minéraux.
- Le dextrose sert de source de carbone.
- L’amidon soluble facilite la récupération des organismes endommagés en absorbant les sous-produits métaboliques toxiques.
- Le pyruvate de sodium augmente la récupération des cellules stressées.
- Le phosphate de potassium est utilisé pour équilibrer le pH et fournir du phosphate.
- Le sulfate de magnésium est une source de cations divalents et de sulfate.
- La gélose est l’agent solidifiant.
Order Info
Les prix s’entendent par unité, sauf indication contraire.
Certifications
COMPF, EPA, SMWW
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | COMPF, EPA, SMWW |
| Couleur | Beige clair |
| Forme | Déshydraté (à écoulement libre, homogène) |
| Type de milieu | R2A Agar |
| Type de produit | Gélose R2A |
| Formule | Extrait de levure 0,5 g/l, protéose peptone n° 3 0,5 g/l, acides casaminés 0,5 g/l, dextrose 0,5 g/l, féculent soluble 0,5 g/l, pyruvate de sodium 0,3 g/l, phosphate dipotassique 0,3 g/l, sulfate de magnésium 0,05 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Milieu peu nutritif pour le dénombrement et la culture de bactéries issues de l’eau potable |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.