Learn More
BD Antigènes de contrôle de la qualité et antisérums de Salmonella O Difco™
Click to view available options
Type de produit:
Antisérum Salmonella O facteur 10, groupe E1
Antisérum Salmonella O facteur 14
Antisérum Salmonella O facteur 15, groupes E2 et E3
Antisérum Salmonella O facteur 19, groupe E4
Antisérum Salmonella O facteur 2
Antisérum Salmonella O facteur 20
Antisérum Salmonella O facteur 22, groupe G1
Antisérum Salmonella O facteur 23, groupe G2
Antisérum Salmonella O facteur 27
Antisérum Salmonella O facteur 34, groupe E3
Antisérum Salmonella O facteur 8, groupes C2 et C3
Antisérum Salmonella O facteurs 4, 5, groupe B
Antisérum Salmonella O facteur 4, groupe B
Antisérum Salmonella O facteur 5, groupe B
Antisérum Salmonella O facteur 9, groupe D
Antisérum Salmonella O groupe E facteurs 1, 3, 10, 15, 19, 34
Antisérum de Salmonella O groupe D1 facteurs 1, 9, 12
Antisérum de Salmonella O groupe G facteurs 13, 22
Antisérum de Salmonella O groupe H facteurs 1, 6, 14, 24, 25
Antisérum de Salmonella O groupe E1, facteurs 3, 10
Antisérum de Salmonella O groupe F facteur 11
Antisérum de Salmonella O groupe L facteur 21
Antisérum de Salmonella O groupe O facteur 35
Facteur 17 du groupe J d’antisérum de Salmonella O
Facteur 28 du groupe M d’antisérums de Salmonella O
Facteur 30 du groupe N d’antisérums de Salmonella O
Poly antisérum A Salmonella O, groupes A, B, D, E1, E2, E3, E4 et L
Poly antisérum B Salmonella O, groupes C1, C2, F, G et H
Poly antisérum C Salmonella O, groupes I, J, K, M, N et O
Poly antisérum D Salmonella O, groupes P, Q, R, S, T et U
Poly antisérum E Salmonella O, groupes V, W, X, Y et Z
Poly antisérum F Salmonella O, groupes 51 à 55
Poly antisérum G Salmonella O, groupes 56 à 61
Conditionnement:
1 pièce
3mL
Description
Les espèces de Salmonella provoquent diverses maladies humaines appelées salmonelles. L’étendue de la maladie va de la gastroentérite auto-limitante légère à des formes plus graves. Elle peut être accompagnée d’une bactériémie ou d’une fièvre typhoïde et s’avérer mortelle. Le diagnostic et l’identification du bon sérotype sont donc essentiels. Ces antisérums aident à détecter de tels sérotypes. Les antigènes de contrôle de la qualité servent à vérifier leurs performances.
- Antisérums polyclonaux lyophilisés de lapin
- Polyvalent, spécifique aux antigènes somatiques
- Des réactions croisées sont possibles car les sérogroupes peuvent partager les antigènes peu courants du groupe.
- Lorsqu’il est correctement réhydraté et utilisé comme indiqué, un flacon contient suffisamment de réactif pour effectuer 60 tests.
- Pour diagnostics in vitro
- contenant environ 0,2 % d’azoture de sodium utilisé comme conservateur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Pour diagnostics in vitro |
| Type de produit | Antisérum Salmonella O facteur 5, groupe B |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Vial Sal O Antiserum Factor 5
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P330-Rincer la bouche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglem.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium azide