Learn More
BD Lames DrySlide™
Code produit. 11702994
Click to view available options
Quantité:
15/boîte
25/boîte
75/boîte
Type:
Kit PYR
Réactif Indole
Réactif de nitrocéfine
Réactif oxydase
Conditionnement:
15 pièces
25 pièces
75 pièces
Code produit. 11702994
Marque: BD 231747
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Méthode pratique pour l’analyse biochimique bactérienne. Les lames de test autonomes prêtes à l’emploi sont constituées de papier enduit, de papier film de 35 mm ou de papier imprégné, qui fonctionne comme une matrice de transport pour les réactifs de test microbiologique.
  • Procédure en une étape —inutile de réhydrater
  • Aucune bande de papier mince à manipuler et aucune lame de verre nécessaire
  • Chaque lame contient quatre zones de réaction
  • DrySlide Indole : test d’indole ponctuel de 30 secondes qui utilise le DMABA (5 % p-diméthylaminobenzaldéhyde) pour mettre en évidence la présence de bactéries productrices d’indole
  • DrySlide Nitrocéfine : test qualitatif permettant de détecter la présence de bactéries qui produit de la β-lactamase et répond aux directives NCCLS ; chaque lame contient une cassette de réactif imprégnée de nitrocéfine
  • Dryslide Oxydase : chaque lame est enduite d’un film de réactif oxydase (dihydrochlorhydrate de N, N, N’,N’-tétraméthyl-p-phénylènediamine) pour mettre en évidence l’activité de la cytochrome C oxydase dans les bactéries ; un résultat positif entraîne l’apparition d’une couleur violette en 20 secondes
  • Kit PYR Dryslide : le L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide est utilisé pour l’identification présomptive rapide des entérocoques du groupe D et des streptocoques du groupe A ; comprend 15 lames et 15 ampoules de 0,5 ml
Informations sur la commande
Les lames sont emballées individuellement et fournies dans des boîtes de distribution pratiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit PYR
Quantité 15/boîte
Certifications/Conformité CE
Format Lama
À utiliser avec (application) Pour la détection de l’hydrolyse de PYR lors de l’identification rapide présumée des streptocoques du groupe A et des entérocoques du groupe D à partir d’une culture pure
Conditions de stockage 15deg; à 30deg;C
Correction du contenu d'un produit
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado