Learn More
BD Lames DrySlide™
Code produit. p-103204
Click to view available options
Quantité:
15/boîte
25/boîte
75/boîte
Type:
Kit PYR
Réactif Indole
Réactif de nitrocéfine
Réactif oxydase
Conditionnement:
15 pièces
25 pièces
75 pièces
Code produit. 11792984
Marque: BD 231746
Edge
Méthode pratique pour l’analyse biochimique bactérienne. Les lames de test autonomes prêtes à l’emploi sont constituées de papier enduit, de papier film de 35 mm ou de papier imprégné, qui fonctionne comme une matrice de transport pour les réactifs de test microbiologique.
  • Procédure en une étape —inutile de réhydrater
  • Aucune bande de papier mince à manipuler et aucune lame de verre nécessaire
  • Chaque lame contient quatre zones de réaction
  • DrySlide Indole : test d’indole ponctuel de 30 secondes qui utilise le DMABA (5 % p-diméthylaminobenzaldéhyde) pour mettre en évidence la présence de bactéries productrices d’indole
  • DrySlide Nitrocéfine : test qualitatif permettant de détecter la présence de bactéries qui produit de la β-lactamase et répond aux directives NCCLS ; chaque lame contient une cassette de réactif imprégnée de nitrocéfine
  • Dryslide Oxydase : chaque lame est enduite d’un film de réactif oxydase (dihydrochlorhydrate de N, N, N’,N’-tétraméthyl-p-phénylènediamine) pour mettre en évidence l’activité de la cytochrome C oxydase dans les bactéries ; un résultat positif entraîne l’apparition d’une couleur violette en 20 secondes
  • Kit PYR Dryslide : le L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide est utilisé pour l’identification présomptive rapide des entérocoques du groupe D et des streptocoques du groupe A ; comprend 15 lames et 15 ampoules de 0,5 ml
Informations sur la commande
Les lames sont emballées individuellement et fournies dans des boîtes de distribution pratiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réactif oxydase
Quantité 75/boîte
Certifications/Conformité CE
Format Lame
À utiliser avec (application) Utilisé pour déterminer la réaction d’oxydase des bactéries
Conditions de stockage 15deg; à 30deg;C
Type de coloration Réactif oxydase