Learn More
BD Aiguille pour prélèvement sanguin Vacutainer™ Eclipse™
Code produit. p-178273
Click to view available options
Jauge:
Calibre 22
Comprend:
Porte-tube préfixé, blindage de sécurité intégré
Couleur:
Embase noire
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12907726
Marque: BD 368651
Offre une protection rapide et facile contre les pointes d’aiguille. L’aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Eclipse™ est une aiguille de prélèvement sanguin multi-échantillon dotée d’un blindage intégré qui offre un moyen simple et efficace de prélever du sang tout en réduisant la possibilité de blessures par piqûre d’aiguille.
L’aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Eclipse™ dispose d’un blindage de sécurité qui permet l’activation d’une seule main pour couvrir l’aiguille immédiatement après le retrait de la veine et confirme l’activation correcte par un clic sonore. Certaines options incluent un support de tube préfixé qui est prêt à l’emploi dès sa sortie de l’emballage, sans assemblage requis. Le blindage de sécurité intégré et le support maximisent la conformité OSHA en protégeant les cliniciens contre les blessures potentielles des aiguilles insérées dans le flacon et celles insérées dans le patient.
  • Aiguille de prélèvement sanguin intégrée à usage unique avec adaptateur Luer
  • Intuitif et facile à utiliser, changement minimal affectant votre technique
  • L’orientation “biseau en haut” de l’aiguille vers le blindage de sécurité permet d’identifier facilement la position biseautée
  • Le blindage de sécurité fait partie intégrante de l’aiguille ; il élimine le besoin d’un accessoire de sécurité secondaire
  • L’activation immédiate d’une fonction de sécurité à une main réduit le temps d’exposition et ne nécessite pas de surface dure pour l’activation
  • Un système de double verrouillage unique comporte un “clic” sonore pour s’assurer que l’aiguille est correctement blindée
  • La conception de blindage de sécurité permet aux mains de rester derrière l’aiguille en tout temps
  • Conçu pour aider votre établissement à se conformer à la norme OSHA SHIB 10-15-03 (élimination des aiguilles contaminées et des porte-tubes sanguins utilisés pour la phlébotomie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Aiguille pour prélèvement sanguin
Stérilité Stérile
Actionnement Manipulable d’une seule main
Certifications/Conformité OSHA SHIB 10-15-03
Couleur Embase noire
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin avec possibilité réduite de blessures par piqûre d’aiguille
Jauge Calibre 22
Comprend Porte-tube préfixé, blindage de sécurité intégré
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 1,25 po
Longueur (métrique) 3,17 cm
Modèle Pointe en biseau
Épaisseur (paroi) Mince