Learn More
BD Kit ELISA
Click to view available options
Suffisant pour:
5 plaques de 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Anticorps de capture : Anti-C5b-9 (250X) humain purifié
- Anticorps de détection : Anti-C5b-9 (250X) humain de biotine
- Réactif enzymatique : Conjugué de streptavidine-peroxydase de raifort (SAv-HRP) (250X)
- Étalons : Étalon C5b-9 humain (5 flacons)
- Permet une conception souple des essais pour répondre aux besoins individuels des laboratoires
- L’immunoessai est étalonné à partir du sérum humain activé au facteur du venim de cobra purifié
- Immunoessai avec une sensibilité et une plage dynamique différentes
ELISA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit ELISA pour C5b-9 humain |
| Suffisant pour | 5 plaques de 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Développer ELISA pour C5b-9 naturel dans les surnageants du sérum, du plasma et de la culture cellulaire |
| Contenus des kits | Anticorps anti-C5b-9 (250X) (détection) humain de biotine, Étalon C5b-9 humain (5 flacons) (étalon), Certificat d’instruction/d’analyse, Anticorps anti-C5b-9 (250X) (capture) humain purifié, Conjugué Streptavidine-HRP (250X) |
| Quantité | 5 plaques |
| Conditions de stockage | 4deg;C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Human C5b-9 ELISA Set
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: cmit/mit
Usage exclusivement réservé à la recherche