Learn More
BD Kit de débit de FITC et BrdU
Code produit. 10574894
Click to view available options
Nbre de tests:
50
200
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 10574894
Marque: BD 559619
Includes
One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Comprend Tampon BD Cytofix/Cytoperm™ ; tampon BD Perm/Wash™ ; tampon BD Cytoperm Plus ; anticorps anti-BrdU marqué FITC ; DNase ; BrdU ; 7-AAD ; manuel du kit
Nbre de tests 50
État réglementaire RUO
Type de produit Kit de flux FITC BrdU
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FITC BrdU Flow Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde