Learn More
BD Kit de débit de FITC et BrdU
Click to view available options
Nbre de tests:
50
200
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Includes
One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Comprend | Un flacon de 65 mu;l d’anticorps anti-BrdU conjugué au fluorochrome, un flacon de 25 ml de tampon BD Cytofix/Cytopermtrade;, deux flacons de 25 ml de tampon Perm/Washtrade; (10x), un flacon de 10 ml de BD Cytopermtrade; |
| Nbre de tests | 200 |
| État réglementaire | RUO |
| Type de produit | Kit de flux FITC BrdU |