Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : sachets pour système à récipient
Code produit. 11757194
Click to view available options
Type:
Sachet pour système à récipient CO2 EZ
Sachets pour système à récipient EZ Campy
Sachets pour système à récipient anaérobie EZ
À utiliser avec (équipement):
Système à récipient CO2 EZ
Système à récipient EZ Campy
Système à récipient anaérobie GasPaktrade; EZ
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 11757194
Marque: BD 260679
Utilisé dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2. Les sachets pour système à récipient (fournitures et systèmes de production de gaz BD Difco™ GasPak™ EZ) offrent un fonctionnement pratique sans catalyseur.
  • Pour une utilisation dans les récipients GasPak™ EZ et les cuves GasPak™ 100 et GasPak™ 150
  • Les sachets ne nécessitent pas d’eau ni de catalyseur pour l’activation et sont conçus pour fournir une génération rapide de gaz pour une croissance bactérienne optimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sachet pour système à récipient CO2 EZ
Contenu et stockage 2°C à 25°C
Format Sachet
À utiliser avec (application) Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz
À utiliser avec (équipement) Système à récipient CO2 EZ
Gamme de produits GasPak
Quantité 20 sachets/carton
Fonctionnement pratique sans catalyseur pour une utilisation dans la production d’environnements anaérobies, microaérophiles ou enrichis en CO2