Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : racks pour incubation
Code produit. 11707204
Click to view available options
Type:
Rack d’incubation EZ
Capacité:
Boîtes de Pétri (15 à 18)
Boîtes de Pétri (30 à 33)
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11707204
Brand: BD 260673
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisé sans catalyseur dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2
Utilisé sans catalyseur dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2
  • Pour 15-18 boîtes de Petri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Rack d’incubation EZ
Format Portoir pour boîtes
À utiliser avec (application) Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz
Capacité Boîtes de Pétri (15 à 18)
Gamme de produits GasPak
Quantité Pièce
Dimensions Étalon