Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : racks pour incubation
Click to view available options
Type:
Rack d’incubation EZ
Capacité:
Boîtes de Pétri (15 à 18)
Boîtes de Pétri (30 à 33)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisé sans catalyseur dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2
- Pour 15-18 boîtes de Petri
Spécification
Spécification
| Type | Rack d’incubation EZ |
| Format | Portoir pour boîtes |
| À utiliser avec (application) | Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz |
| Capacité | Boîtes de Pétri (15 à 18) |
| Gamme de produits | GasPak |
| Quantité | Pièce |
| Dimensions | Étalon |