Learn More
BD Anti-CD4 humain de souris BV480
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, le BD Horizon™ BV480 peut être excité par un laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Spécification
| Type de produit | Anti-CD4 humain de souris BV480 |
| Quantité | 25 tests |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Réactivité croisée | Tests de CQ :Humaine |
| Forme | BV480 |
| Volume d’échantillon | 5 μl |
| Contenu et stockage | Conserver non dilué à 4°C |
| Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤0,09 % d’azoture de sodium |