Learn More
BD Anti-CD4 humain de souris BV480
Code produit. p-6909008
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15804809
Marque: BD 566165
Le CD4 est exprimé sur les lymphocytes T auxiliaires / inducteurs et les monocytes. Le CD4 anti-humain de souris BD Horizon™ BV480 sert de corécepteur de cellules T pour la reconnaissance de l’antigène MHC de classe II et de récepteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). L’anticorps SK3 inhibe la liaison du VIH aux cellules CD4+.
  • Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, le BD Horizon™ BV480 peut être excité par un laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
  • BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Anti-CD4 humain de souris BV480
Quantité 25 tests
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Réactivité croisée Tests de CQ :Humaine
Forme BV480
Volume d’échantillon 5 μl
Contenu et stockage Conserver non dilué à 4°C
Tampon de stockage Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤0,09 % d’azoture de sodium