missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Anti-CD45.2 de souris de souris BV480
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
25 μg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, le BD Horizon™ BV480 peut être excité par un laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Spécification
| Type de produit | Anticorps de souris anti-BV480 CD45.2 |
| Quantité | 0,1 mg |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Concentration | 0,2 mg/ml |
| Réactivité croisée | Tests de CQ :Souris |
| Forme | BV480 |
| Contenu et stockage | Conserver non dilué à 4°C |
| Identification génétique (Entrez) | 19264 |
| Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤0,09 % d’azoture de sodium |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu