Learn More
BD Kit IL-2 sRα ELISA humain
Code produit. 15839678
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15839678
Marque: BD 559104
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Anticorps de capture : Anti-IL-2 sRα humain, anticorps de détection : Anti-IL-2 sRα humain biotinylé, réactif enzymatique : Conjugué de streptavidine-peroxydase de raifort, étalon : IL-2 sRα (lyophilisé) humain recombinant, certificat d’instruction / d’analyse
Concevoir un immunoessai avec une sensibilité et une plage dynamique différentes
  • Conception de dosage souple
  • Étalonnés sur la base de l’IL-2 sRα humain recombinant
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentration 7,8 à 500 pg/ml
Type de produit Kit ELISA d’ humain IL-2sRa (sCD25)
Suffisant pour 20 plaques de 96 puits
À utiliser avec (application) Développer ELISA pour IL-2 sRA humain naturel ou recombinant dans les surnageants de sérum, de plasma et de culture cellulaire
Contenus des kits Anticorps monoclonal (capture) anti-IL-2 sRA humain, Anticorps monoclonal (détection) anti-IL2sRa humain biotinylé, Certificat d’instruction/d’analyse, IL-2 sRA (étalon) humain recombinant lyophilisé, Conjugué Streptavidine-HRP
Quantité 20 plaques
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado