Learn More
BD Kit IL-2 sRα ELISA humain
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
Conditionnement:
1 kit
Descripción
Includes
Anticorps de capture : Anti-IL-2 sRα humain, anticorps de détection : Anti-IL-2 sRα humain biotinylé, réactif enzymatique : Conjugué de streptavidine-peroxydase de raifort, étalon : IL-2 sRα (lyophilisé) humain recombinant, certificat d’instruction / d’analyse
- Conception de dosage souple
- Étalonnés sur la base de l’IL-2 sRα humain recombinant
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Concentration | 7,8 à 500 pg/ml |
| Type de produit | Kit ELISA d’ humain IL-2sRa (sCD25) |
| Suffisant pour | 20 plaques de 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Développer ELISA pour IL-2 sRA humain naturel ou recombinant dans les surnageants de sérum, de plasma et de culture cellulaire |
| Contenus des kits | Anticorps monoclonal (capture) anti-IL-2 sRA humain, Anticorps monoclonal (détection) anti-IL2sRa humain biotinylé, Certificat d’instruction/d’analyse, IL-2 sRA (étalon) humain recombinant lyophilisé, Conjugué Streptavidine-HRP |
| Quantité | 20 plaques |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido