Learn More
BD Kit ELISA pour IP-10 humaine
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Capture d’anticorps, anticorps de détection, réactif enzymatique, étalons, certificat d’instruction/d’analyse
Développer des essais immuno-enzymatiques (ELISA) pour l’IP-10 humaine naturelle ou recombinante dans le sérum, le plasma et les surnageants de culture cellulaire.
- Dosage souple
- Étalonnés contre l’IP-10 humaine recombinante purifiée exprimée par E. coli
ELISA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit ELISA humain IP-10 |
| Suffisant pour | 20 plaques de 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Développer des essais ELISA pour l’IP-10 humaine naturelle ou recombinante dans le sérum, le plasma et les surnageants de culture cellulaire |
| Contenus des kits | Anticorps (capture) anti-IP-10 humaine, Anticorps (détection) anti-IP-10 humaine biotinylé, Certificat d’instruction/d’analyse, IP-10 humaine recombinante lyophilisée (étalon), Streptavidine-HRP |
| Quantité | 20 plaques |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche