Learn More
BD Ensemble de déplétion des cellules de lignée humaine - DM
Description
Includes
Anti-CD3 humain de souris marqués à la biotine, anti-CD14 humain de souris marqués à la biotine, anti-CD16 humain de souris marqués à la biotine, anti-CD19 humain de souris marqués à la biotine, anti-CD41a humain de souris marqués à la biotine, anti-CD56 humain de souris marqués à la biotine, anti-glycophorine A humaine de souris marquée à la biotine, Streptavidin Particles Plus - DM
Pour l’épuisement des cellules hématopoïétiques matures à partir du PBMC, de la moelle osseuse, des échantillons de sang de cordon
- Contient des anticorps monoclonaux biotinylés
- Enrichit les populations de cellules rares telles que les cellules souches, les cellules progénitrices, les cellules dendritiques
- Contient suffisamment de réactifs pour marquer1 x 10e 9 cellules mononucléaires de sang périphérique
- Les particules streptavidine Plus - DM sont des nanoparticules magnétiques
Applications :
Séparation cellulaire
Spécification
Spécification
| Type d’échantillon | Moelle osseuse, Sang de cordon, PBMC |
| Type | Ensemble de déplétion des cellules de lignée humaine |
| À utiliser avec (application) | Séparation cellulaire |
| Comprend | Anti-CD3 humain de souris marqués à la biotine, anti-CD14 humain de souris marqués à la biotine, anti-CD16 humain de souris marqués à la biotine, anti-CD19 humain de souris marqués à la biotine, anti-CD41a humain de souris marqués à la biotine, anti-CD56 humain de souris marqués à la biotine, anti-glycophorine A humaine de souris marquée à la biotine, Streptavidin Particles Plus - DM, anticorps monoclonaux biotinylés |
| Quantité | 5 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche.