Learn More
BD Kit d’analyse de cellules souches mésenchymateuses humaines
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Cocktail négatif PE hMSC
- Cocktail négatif de témoin d’isotype PE hMSC
- Cocktail positif hMSC
- Cocktail positif de témoin d’isotype hMSC
- Anti-CD90 humain de souris FITC
- Anti-CD44 humain de souris PE
- IgG2b de souris PE, contrôle d’isotype k
- Anti-CD73 humain de souris APC
- Anti-CD105 humain de souris PerCP-Cy5.5 (endogline)
Fournit un système complet pour la caractérisation fiable et en profondeur des cellules stromales mésenchymateuses multipuissantes dérivées de la moelle osseuse humaine (BM-MSC) en fonction de la signature phénotypique décrite par le Comité des cellules souches mésenchymateuses et tissulaires de la Société internationale de thérapie cellulaire (ISCT).
- Modulaire conçu pour les marqueurs supplémentaires à faire “chuter”
- Contient des cocktails pré-conjugués et pré-titrés des marqueurs d’expression positive définis par l’ISCT (CD105 PerCP-Cy5.5/CD73 APC/CD90 FITC) et des marqueurs d’expression négative
- Permet d’ajouter facilement des anticorps monoclonaux supplémentaires contre les marqueurs de surface cellulaire critiques
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 tests |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Pour le phénotypage multicolore reproductible des extensions MSC, FCM |
| Réactivité | Humaine |