Learn More
BD Human Th1/Th2/Th17 Phenotyping Kit
Code produit 15196713
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15196713 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15196713 Fournisseur BD Code fournisseur 560751
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Human Th1/Th2/Th17 Phenotyping Cocktail (CD4 PerCP-Cy™ 5.5, IL-17A PE, IFN-γ FITC, IL-4 APC), BD Cytofix™ Fixation Buffer, BD Perm/Wash™ Buffer, BD GolgiStop™ Protein Transport Inhibitor
Simultaneously view Th1, Th2 and Th17 cells in mouse model systems
  • Provide a simple solution for measurement of multiple cytokines or transcriptions factors from a single sample using multicolor flow cytometry
  • Can be used to analyze ex vivo lymphoid cell samplesor to monitor T helper cell differentiation by cells cultured within various experimental model systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Pharmingen Human Th1/Th2/Th17 Phenotyping Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Monensin, monosodiumsalt, formaldehyde
For research use only. Not for diagnostic or therapeutic procedures.