Learn More
BD Seringues jetables sans aiguilles Luer-Lok™
Code produit. p-186823
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
Graduations:
1 ml
Type de connexion:
Embout coulissant
Luer-Lock
Conditionnement:
40 pièces
56 pièces
Code produit. 11776178
Marque: BD 0794018
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Des aiguilles jetables et réutilisables PrecisionGlide™ et Yale™ sont disponibles
  • Livrées avec protection d’embout
  • Toutes les seringues sont destinées à un usage général
  • Seringue de contrôle 14-827-52
  • Embout coulissant, embout / bouchon Luer-Lok™ disponible séparément
Les seringues avec deux capacités répertoriées offrent un affichage à double échelle.
Spécification
Graduations 1 ml
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Volume (métrique) 20 ml
Type de connexion Embout coulissant