Learn More
BD Lancette activée par contact Microtainer™
Code produit. p-3491417
Click to view available options
Profondeur (métrique) de l’aiguille:
1,5mm
1,8mm
2,0mm
Calibre d’aiguille:
16,5g
21g
30 g
Couleur:
Bleu
Rose
Violet
Type de débit:
Débit élevé
Flux faible
Flux moyen
Conditionnement:
200 pièces
2000 pièces
Code produit. 16685623
Marque: BD 366592
Conçue avec une expérience positive pour les patients. La lancette activée par contact BD™ Microtainer™ facilite une profondeur de ponction constante et un positionnement précis afin de ne pas répéter la ponction. Elle est dotée d’une poignée ergonomique et d’une rétraction automatique de la lancette.
Ces lancettes activées par contact font partie de la gamme de produits capillaires BD Microtainer™. Ce système est conçu pour assurer la sécurité, la précision et le confort lors de l’échantillonnage et du prélèvement de sang capillaire, afin de répondre aux exigences d’échantillons variables et aux besoins des patients les plus fragiles.
  • Conception ergonomique pour une préhension confortable et sûre qui minimise tout glissement lors de la ponction.
  • La procédure intuitive et en une étape permet des ponctions rapides et précises en suivant une formation minimale.
  • Activée uniquement lorsqu’elle est positionnée et appuyée contre la peau.
  • Produit une profondeur de ponction constante, indépendamment de la technique du clinicien.
  • Couvre uniquement une petite zone pour améliorer la visibilité du site et la précision du positionnement.
  • La conception empêche la réutilisation du produit, ce qui réduit le risque de contamination.
  • La rétraction automatique de la lancette dans l’appareil minimise les risques de blessures.
  • Le numéro de lot est gravé au laser sur chaque lancette pour en faciliter le suivi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
Profondeur (impériale) de l’aiguille 0,05 in
Profondeur (métrique) de l’aiguille 1,5mm
Jetable Oui
Type de débit Flux faible
À utiliser avec (application) Sûr pour le clinicien et le patient
Calibre d’aiguille 30 g
Quantité 200/boîte
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) de lame 0,3mm
Type de produit Lancette activée par contact avec rétraction automatique / permanente de l’aiguille