Learn More
BD Kit ELISA pour IL-15 humain OptEIA™
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
Anticorps de capture, anticorps de détection, étalons streptavidine-HRP.
- Taille : 20 plaques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit ELISA |
| Quantité | 20 plaques |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Contenus des kits | Anticorps de capture, anticorps de détection, Streptavidine-HRP, étalons |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |