Learn More
Tampon de Perm/Wash™ I (10x), BD
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
pPerméabilise les cellules et sert de diluant d’anticorps et de tampon de lavage de cellules/ppulliTampon de stockage : Solution tampon aqueuse contenant de la saponine, du sérum de veau fœtal et de l’azoture de sodium à le; 0,09 %/li/ul/ppCytométrie en flux/p
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon I Perm / Wash |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour la coloration intracellulaire des protéines de signalisation ayant fait l’objet d’une modification post-traductionnelle pour perméabiliser les cellules, pour servir de diluant d’anticorps, tampon de lavage de cellules, cytométrie en flux, utilisé pour perméabiliser ou laver les cellules et pour diluer les anticorps pour l’immunofluorescence |
| Quantité | 125 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche