Learn More
BD Fixateur au zinc IHC Pharmingen™
Code produit. p-3901664
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Dilution:
10 X
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15886838
Marque: BD 552658
Alternative à la fixation à la formaline des tissus pour les sections enrobées de paraffine
Dix pour cent de formaline tamponnée neutre fixent les tissus par la réticulation des protéines, entraînant potentiellement un changement conformationnel ou le “masquage” de l’épitope antigénique et conduisant à une réactivité réduite ou absente des anticorps. Différentes techniques de récupération d’antigènes sont utilisées pour démasquer l’épitope ; cependant, il n’est pas possible à chaque fois de récupérer l’épitope et d’obtenir une coloration immunohistochimique optimale. Dans ces situations, l’utilisation du fixateur de zinc IHC, qui est un fixateur moins marqué que la formaline, est recommandée.
  • Les sections enrobées en paraffine fixées au zinc démontrent une très bonne immunocoloration avec de nombreux marqueurs de leucocytes et représentent une morphologie des tissus comparable à la fixation à la formaline
  • L’utilisation de techniques de récupération d’antigènes sur les sections de paraffine fixées au zinc peut améliorer la réactivité des anticorps dans certains cas
Quelques antigènes ne sont pas conservés par fixation au zinc. Dans ces situations, l’utilisation de tissus frais congelés pour la coloration immunohistochimique est la seule alternative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Transparent
Contenu et stockage Température ambiante
Dilution 10 X
Type de produit Fixateur au zinc IHC
Quantité 500 ml
À utiliser avec (application) Coloration immunohistochimique
pH 7,2
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 10X Zinc Fixative (Formalin Free)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: zinc acetate, zinc chloride