Learn More
BD PhaSeal™ Protector Drug Vial Adapters
Code produit. 16460795
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Diamètre (métrique) interne:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Code produit. Couleur Diamètre (métrique) interne unitSize
16460795 Bleu 13 mm 50 pièces
17860342 Vert 20 mm 25 pièces
2 options
Code produit. 16460795
Marque: BD 515100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) For closed reconstitution and pressure equalization of 20 mL of air.
À utiliser avec (équipement) Vial with Neck Size: 13 mm (dia.)
Type de produit Drug Vial Adapter