Learn More
Tampon de perméabilisation plus, BD
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
pulliUtilisé comme agent de coloration et réactif de perméabilisation secondaire/liliDoit être utilisé uniquement avec des échantillons de cellules fixes/li/ul/ppCytométrie en flux, coloration intracellulaire/p
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de perméabilisation |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour la coloration immunofluorescente du BrdU incorporé pour l’analyse cytométrique en flux, l’activateur de coloration et le réactif de perméabilisation secondaire, la coloration intracellulaire |
| Quantité | 10 ml |