missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Compte-gouttes de réactif nitrate B
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50/boîte
missing translation for 'unitSize'
0.25L
Beschreibung
Pour effectuer des tests, presser le compte-gouttes pour écraser l’ampoule. Inverser le compte-gouttes pour une distribution goutte à goutte pratique.
- Le compte-gouttes contient un approvisionnement d’un jour de réactif ou de solution colorante. Il est hermétiquement scellé à l’intérieur d’une ampoule.
- Des contrôles de la qualité stricts garantissent l’uniformité et la précision.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Compte-gouttes de réactif nitrate B |
| Quantité | 50/boîte |
| Certifications/Conformité | CE |
| Format | Compte-gouttes |
| À utiliser avec (application) | À utiliser pour déterminer la capacité des bactéries à réduire le nitrate en nitrite ou en azote libre |
| Conditions de stockage | 15deg; à 30deg;C |
| Type de coloration | Réactif nitrate B |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD BBL Nitrate B Reagent Droppers
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, dimethyl(1-naphthyl)amine
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur