Learn More
BD Réactif indole DMACA
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
Description
Pour effectuer des tests, presser le compte-gouttes pour écraser l’ampoule. Inverser le compte-gouttes pour une distribution goutte à goutte pratique.
- Le compte-gouttes contient un approvisionnement d’un jour de réactif ou de solution colorante. Il est hermétiquement scellé à l’intérieur d’une ampoule.
- Des contrôles de la qualité stricts garantissent l’uniformité et la précision.
Spécification
Spécification
| Type | Réactif indole DMACA |
| Quantité | 50/boîte |
| Certifications/Conformité | CE |
| Format | Compte-gouttes |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour l’identification rapide de bactéries contenant des systèmes enzymatiques de tryptophanase |
| Conditions de stockage | 15deg; à 30deg;C |
| Type de coloration | Indole DMACA |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DMACA Indole Reagent Dropper
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, p-dimethylaminocinnamaldehyde