Learn More
BD Recombinant Human Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1)
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Frozen liquid comprised of 0.22 ++m sterile-filtered aqueous buffered solution (pH 7.2) and containing 2 mg/ml biotechnology grade, low endotoxin bovine serum albumin, with no preservatives
- Reactivity: Human
- Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA
Enzyme-linked immunosorbent assay standard
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Bioassay, ELISA Standard |
| Formule | Frozen aqueous Buffered solution containing BSA |
| Nom | Human MCP-1 Recombinant Protein |
| Quantité | 10 μg |
| Conditions de stockage | -80°C |
| Réactivité croisée | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Forme | Solution |
Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction