Learn More
BD GM-CSF recombinant de rat
Click to view available options
Quantité:
5 μg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Produit par des cellules T activées, des macrophages, des cellules endothéliales vasculaires et des fibroblastes
- Agit sur les leucocytes matures pour encourager les réponses inflammatoires dans les tissus périphériques
- Favorise les réponses inflammatoires
- Tampon de stockage : solution tampon aqueuse congelée contenant du BSA et du glycérol
Étalon ELISA, dosage biologique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -80°C |
| Quantité | 5 μg |
| Source | Rat |
Usage exclusivement réservé à la recherche.