Learn More
Gibco™ Resurge™ CD Pak
Click to view available options
Quantité:
1 pièce
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Un de chaque supplément Resurge : CD1, CD2, CD3, CD4 et CD5 à 100 grammes chacun. Conditions de stockage : 2° à 8°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Lignée cellulaire | CHO |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Supplément de milieu |
| Format | Flacons |
| Gamme de produits | Resurge |
| Quantité | 1 pièce |
| Source | Aucun composant d’origine animale |