Learn More
BD Particules d’étalonnage Rainbow Sphero™
Code produit. 15888638
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 à 3,4 μm
6 à 6,4 μm
Description:
Particules d’étalonnage Rainbow (6 pics)
Particules d’étalonnage vierges
Particules fluorescentes Rainbow (fluorescence FL1 à portée moyenne)
Particules fluorescentes Rainbow (haute intensité)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15888638
Marque: BD 556286
Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
  • Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
  • Présentent un spectre d’émission compatible avec de nombreux fluorophores courants utilisés pour la coloration immunofluorescente dans l’analyse cytométrique en flux
  • Coefficients de variation de la taille et de la fluorescence très bas
  • Contiennent des colorants fluorescents insolubles dans l’eau et très stables, leur permettant d’être stérilisées par lavage avec de l’alcool à 70 %
  • Fournies dans des flacons compte-gouttes pratiques contenant 5 ml de suspension de particules à une concentration 107 particules / ml
  • PS
Particules d’étalonnage Rainbow (6 pics)
  • Chaque flacon contient un mélange de particules Rainbow colorées présentant six intensités de fluorescence différentes
  • Particules d’étalonnage Rainbow (8 pics)
    • Le flacon contient un mélange de particules Rainbow colorées présentant huit intensités de fluorescence différentes
  • Particules fluorescentes Rainbow (haute intensité)
    • Chaque flacon contient une population unique de particules Rainbow colorées présentant une seule intensité de fluorescence
    • L’intensité de cette particule correspond à l’intensité la plus grande du pic pour les particules d’étalonnage Rainbow, 3,0 à 3,4 μm (réf. fabricant catalogue 556286)
    Particules fluorescentes Rainbow (fluorescence FL1 à portée moyenne)
    • Chaque flacon contient une population unique de particules Rainbow colorées présentant une seule intensité de fluorescence
  • Particules d’étalonnage vierges
    • Chaque flacon contient une population unique de particules d’étalonnage vierges colorées présentant une seule intensité de fluorescence
    • L’intensité de cette particule correspond à l’intensité la plus faible du pic pour les particules d’étalonnage Rainbow (6 pics), 6,0 à 6,4 μm (réf. fabricant catalogue 5556288)
    • Permettent de déterminer approximativement la fluorescence de fond des cellules non colorées
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 107 particules/ml
    Certifications/Conformité 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112 EC, RUO
    Description Particules d’étalonnage Rainbow (6 pics)
    Diamètre (métrique) 3 à 3,4 μm
    Contenu et stockage Solution aqueuse contenant 0,01 % de NP40 et ≤0,02 % d’azoture de sodium
    Format Liquide
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Matériau PS
    Comprend Mélange de particules Rainbow colorées présentant 6 intensités de fluorescence différentes
    Volume (métrique) 5 mL
    Couleur Transparent
    À utiliser avec (application) Étalonnage et alignement pour la cytométrie en flux