Learn More
BD Seringues à embouts Luer-Lock™
Code produit. p-188298
Click to view available options
Type de connexion:
Cathéter
Conditionnement:
160 pièces
REMARQUE : L’impression a changé sur les seringues BD 60 ml pour être désormais graduées uniquement à 50 ml. La seringue elle-même n’a pas changé. Les seringues graduées à 60 ml ne sont plus disponibles.
Code produit. 12692550
Marque: BD 309620
REMARQUE : L’impression a changé sur les seringues BD 60 ml pour être désormais graduées uniquement à 50 ml. La seringue elle-même n’a pas changé. Les seringues graduées à 60 ml ne sont plus disponibles.
Seringues jetables classiques disponibles sans aiguille fixée. Les seringues BD sont disponibles en plusieurs pointes et peuvent être équipées d’une aiguille classique ou de sécurité.
  • Dispose d’un tube transparent avec des graduations en gras
  • Tige de piston conique pour faciliter l’aspiration, butée de tige de piston précise
  • L’emballage est clairement étiqueté : sans latex, pyrogènes, BPA, DEHP ou PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 5 % (≤ 1 ml), ± 0,07 ml (< 0,2 ml)
Certifications/Conformité Marquage CE
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Oui
Graduations 1 ml
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Volume (métrique) 50 ml
Type de connexion Cathéter