Learn More
BD Disques de différenciation Taxo™ : Antibiotique - Taxo SPS
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Les organismes réagissent avec des agents chimiques imprégnés sur disques, ce qui entraîne des réactions positives ou négatives
- Combinaison de réactions positives et négatives qui aide dans l’identification de l’organisme
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | SPS |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Type d’emballage | Disque |
| Quantité | 1/boîte |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Disc Taxo Sps
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Polyanetholesulfonate
Pour un usage diagnostique in vitro. Observer les procédures de laboratoire de manipulation et de mise au rebut établies des substances infectieuses.