Learn More
BD Kits combinés et standards universels de transport viral
Description
Pour le prélèvement et transport d’échantillons cliniques contenant des virus, des chlamydiae, des mycoplasmes ou des uréaplasmes du site de collecte au laboratoire d’analyse. Le système peut être traité à l’aide des procédures de laboratoire clinique standard pour la culture virale, chlamydiale, mycoplasmique et uréaplasmique. Comprend un milieu de transport universel stable à la température ambiante, qui peut maintenir la viabilité (et l’infectivité) d’une pluralité d’organismes pendant le transit vers le laboratoire d’essai. Le milieu comprend des protéines pour la stabilisation, des antibiotiques pour minimiser la contamination bactérienne et fongique et un tampon pour maintenir un pH neutre.
- Le besoin de stockage réfrigéré et de transport sur la glace est éliminé, ce qui réduit la prévalence du rejet des échantillons et élimine le transport des échantillons malpropres
- Présente un mélange unique d’antimicrobiens qui ciblent et suppriment la contamination bactérienne et fongique et qui ne sont pas nuisibles aux virus, chlamydiae, mycoplasmes ou uréaplasmes
- Les agents pathogènes cliniques sont maintenus, tandis que la croissance des contaminants est inhibée
- Préserve les virus et les chlamydiae lorsqu’ils sont conservés congelés en présence d’une substance cryoprotectrice
- Fournis avec des flacons à bouchons de capture étiquetés conçus pour le transport de l’échantillon clinique
- Le système est également fourni sous forme de kit de prélèvement d’échantillons comprenant un emballage contenant un flacon à bouchon de capture de milieu et un sachet à décoller incorporant des écouvillons de prélèvement d’échantillons stériles en polyester ou en nylon floqué, avec des tiges graduées pour une rupture facile
- Le bouchon de capture est conçu pour fixer la tige de l’échantillon d’écouvillon au bouchon, éliminant ainsi l’utilisation de forceps pour enlever l’écouvillon en laboratoire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit standard universel de flacons de transport viral |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement et transport d’échantillons cliniques contenant des virus, des chlamydiae, des mycoplasmes ou des uréaplasmes du site de collecte au laboratoire d’analyse |
| Comprend | Flacon de 3 ml, deux écouvillons en plastique à embout en polyester courants stériles, à tige graduée |
| Quantité | 50 Pk. |
| Shaft Material | Plastique |
| Matériau de la pointe | Polyester |
| Types de pointes | 2 x standard |
| Volume (métrique) | 3 mL |