Learn More
BD Transport d’urine avec conservateur
Click to view available options
Additif:
Protection NAP™, 50μl
Conditionnement:
100 pièces
Description
Includes
Chaque kit UPT Qx contient 100 tubes UPT Qx et 100 pipettes de transfert. Chaque UPT contient 50 μl de NAP Guard™ (≥ 742,5 mM EDTA K2).
Transport d’urine avec conservateur Qx
- Permet une prolongation de la plage de temps et de conditions de température pour le stockage et le transport des échantillons
- Conçu pour préserver et transporter la Chlamydia trachomatis et la Neisseria gonorrhoeae
- Pour les échantillons d’urine mâles et femelles provenant d’individus symptomatiques et asymptomatiques
- Pour une utilisation avec les dosages d’ADN amplifié BD ProbeTec™ CT Qx et GC Qx sur le système BD Viper™ en mode extrait
Spécification
Spécification
| Type de produit | Prélèvement d’échantillons urinaires |
| Additif | Protection NAP™, 50μl |
| À utiliser avec (application) | Pour les dosages d’ADN amplifié Qx BD ProbeTectrade; de chlamydia trachomatis et neisseria gonorrhoeae, pour conserver et transporter la Chlamydia trachomatis et la Neisseria gonorrhoeae dans des échantillons d’urine mâles et femelles |
| Comprend | Chaque kit UPT Qx contient 100 tubes UPT Qx et 100 pipettes de transfert, chaque UPT contient 50 mu;l de NAP Guardtrade; |