Learn More
BD Vacutainer Tube EST BD Vacutainer™
Click to view available options
Capacité (métrique):
11 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Tube secondaire évacué (EST)
- Sans additif
- Convient comme tube secondaire pour les échantillons de sang anticoagulé, par exemple pour prélever des échantillons de plasma dans des poches à sang
- Peut également être utilisé comme tube à déchets
Spécification
Spécification
| Additif | Sans additif |
| Matériau | PET |
| Capacité (métrique) | 11 ml |
| Dimension du tube | 16 x 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Tube secondaire pour échantillons sanguins anticoagulés. |
| Type d’étiquette | Papier |