Learn More
BD Insuline SafetyGlide™, seringue pour TB et allergie avec aiguille
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 31
Conditionnement:
400 pièces
Description
La technologie d’aiguille minuscule complète la gamme BD SafetyGlide pour répondre à vos besoins d’injection Sub-Q et intradermique. Comprend une protection de sécurité.
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | Calibre 31 |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 0,312 in |
| Type de produit | Seringue à insuline |
| Volume (métrique) | 0,3 mL |
| Stérilité | Stérile |