Learn More
BD Red Nucleic Acid Stain
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
- It has an emission maximum of 651nm
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Quantité | 0,5 ml |
| À utiliser avec (application) |
|
| Couleur | Red |
| Type de produit | Red Nucleic Acid Stain |