Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu de dosage de la vitamine B12
Click to view available options
:
Milieu de dosage de la vitamine B12 ; 100 g
Description
B12 vitamine (gélose pour dosage)
• Milieu destiné au dosage de la Vitamine B12 la pharmacopée US, pH 6,3 à 23°C
• Souche utilisée: Lactobacillus leichmannii ATCC 4797 ou 7830
• Cdt 100g
• Vitamine B12 (milieu pour dosage)
• Pour le dosage de la Vitamine B12 conforme pharmacopée US XXIII
• Souche utilisée: Lactobacillus leichmannii ATCC 4797 ou 7830
• Milieu destiné au dosage de la Vitamine B12 la pharmacopée US, pH 6,3 à 23°C
• Souche utilisée: Lactobacillus leichmannii ATCC 4797 ou 7830
• Cdt 100g
• Vitamine B12 (milieu pour dosage)
• Pour le dosage de la Vitamine B12 conforme pharmacopée US XXIII
• Souche utilisée: Lactobacillus leichmannii ATCC 4797 ou 7830
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire
Certifications
ISO, 9000
Spécification
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO, 9000 |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu de dosage de la vitamine B12 |
| Type de produit | Milieu de dosage de la vitamine B12 |
| Formule | Dosages vitaminiques acides casaminés 12 g/l, dextrose 40 g/l, acétate de sodium 20 g/l, L-cystine 0,2 g/l, DL-tryptophane 0,2 g/l, adénine 20 mg/l, guanine 20 mg/l, uracil 20 mg/l, xanthine 1 mg/l, chlorhydrate de thiamine 2 mg/l, riboflavine 2 mg/l, niacine 2 mg/l, pantothénate de calcium 200 μg/l, chlorhydrate de pyridoxine 4 mg/l, acide p-aminobenzoïque 200 μg/l, biotine 10 μg/l, acide folique 100 μg/l, polysorbate 80 2 g/l, phosphate dipotassique 1 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, sulfate de magnésium 0,4 g/l, chlorure de sodium 20 mg/l, sulfate ferreux 20 mg/l, sulfate de manganèse 20 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la concentration de vitamine B12 par dosage microbiologique |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 100 g |
Safety and Handling
Product Identifier
- vitamin B12 assay medium
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction