Learn More
Applied Biosystems™ KingFisher™ mL Food Protection Purification System Tubes & Tips
Click to view available options
Quantité:
240 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les barrettes de tubes sont conçues pour le traitement et l’isolement des molécules cibles ; un échantillon utilise une barrette de tubes composée de cinq tubes. Les pointes en plastique jetables sont conçues pour protéger la surface magnétique contre tout contact avec l’échantillon. Le système BeadRetriever™ utilise des matériaux plastiques jetables à faible liaison, pour un traitement optimal des particules magnétiques.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Nbre de tests | 240 tests |
| Gamme de produits | KingFisher ml |
| Quantité | 240 tests |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |